Antimon ≥99.5% (metals basis), lumps ≤ 1.25 cm (0.49 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
10095.22 10095.36 10095.A3
10095.22EA 766 DKK
10095.22 10095.36 10095.A3
Antimon ≥99.5% (metals basis), lumps ≤ 1.25 cm (0.49 in)
Antimony
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formel: Sb
Kogepunkt: 1637 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 630 °C
Massefylde: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134030
CAS-nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN nummer: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733