Bly ≥99.99% (metals basis), granules +30 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
45081.A4 45081.A1 45081.36
45081.A4EA 2370 DKK
45081.A4 45081.A1 45081.36
Bly ≥99.99% (metals basis), granules +30 mesh
Bly
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-92-1 Appearance: Silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Molekylvægt: 207.2 g/mol
Kogepunkt: 1740
Smeltepunkt: 327
Massefylde: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410