Bly ≥99.999% (metals basis), granules
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
42928.18 42928.30
42928.18EA 2360 DKK
42928.18 42928.30
Bly ≥99.999% (metals basis), granules
Bly
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Molekylvægt: 207.2 g/mol
Kogepunkt: 1740
Smeltepunkt: 327
Massefylde: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410