Bly ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
42691.DJ 42691.DT
42691.DJEA 942 DKK
42691.DJ 42691.DT
Bly ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Bly
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈18g/50mm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Molekylvægt: 207.2 g/mol
Kogepunkt: 1740
Smeltepunkt: 327
Massefylde: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410