Bly ≥99.999% (metals basis), granules 0.6-4.0 mm, (0.02-0.12 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
41370.14 41370.22 41370.36
41370.14EA 1080 DKK
41370.14 41370.22 41370.36
Bly ≥99.999% (metals basis), granules 0.6-4.0 mm, (0.02-0.12 in)
Bly
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Molekylvægt: 207.2 g/mol
Kogepunkt: 1740
Smeltepunkt: 327
Massefylde: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410