Bly ≥99.5%, granules
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
36227.22 36227.36 36227.A3
36227.22EA 676 DKK
36227.22 36227.36 36227.A3
Bly ≥99.5%, granules
Bly
Purity: 99.5% min CAS No.: 7439-92-1 Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Molekylvægt: 207.2 g/mol
Kogepunkt: 1740
Smeltepunkt: 327
Massefylde: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410