Bly ≥99.999% (metals basis), shot 3 mm (0.1 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
12511.18
12511.30
12511.18EA
2080
DKK
12511.18
12511.30
Bly ≥99.999% (metals basis), shot 3 mm (0.1 in)
Bly
Purity: 99.999%
CAS No.: 7439-92-1
Molecular Formula: Pb
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Formel:
Pb Molekylvægt: 207.2 g/mol Kogepunkt: 1740 Smeltepunkt: 327 Massefylde: 11.3437 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00134050 CAS-nummer: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |