Bly ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 9.5 mm (0.37 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
00770.2Z 00770.DW
00770.2ZEA 1040 DKK
00770.2Z 00770.DW
Bly ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 9.5 mm (0.37 in)
Bly
Purity: 99.999+% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈7.8g/cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Molekylvægt: 207.2 g/mol
Kogepunkt: 1740
Smeltepunkt: 327
Massefylde: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410