Bly 99+%, granules
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
222621000 222625000
ACRO222621000EA 278 DKK
ACRO222621000 ACRO222625000
Bly 99+%, granules
Bly
Formel: Pb
Molekylvægt: 207.2 g/mol
Kogepunkt: 1740
Smeltepunkt: 327.4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey Granules
Assay ≥99.0 %