Thallium ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
12714.0Y 12714.DO
12714.0YEA 18740 DKK
12714.0Y 12714.DO
Thallium ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Thallium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-28-0 Physical Form: ≈225g/150mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134063
Formel: Tl
Molekylvægt: 204.38 g/mol
Kogepunkt: 1457
Smeltepunkt: 301
Massefylde: 11.85 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134063
CAS-nummer: 7440-28-0
EINECS: 231-138-1
UN nummer: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09391