Bor, pulver, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12070.0025 1.12070.0010
1.12070.0025EA 1180 DKK
1.12070.0025 1.12070.0010
Bor, pulver, Sigma-Aldrich®
Boron
Formel: B
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134034
CAS-nummer: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
UN nummer: 3178
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01333
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 2075 °C
Molar Mass 10.81 g/mol
Bulk Density 200 - 300 kg/m3
Boiling Point 4000 °C
Density 1.73 g/cm3 (15 °C)
Ignition Point 700 °C