Calcium ≥99.5% (metals basis), granulat -6 mesh, redestilleret
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
00875.30 00875.A1
00875.30EA 1720 DKK
00875.30 00875.A1
Calcium ≥99.5% (metals basis), granulat -6 mesh, redestilleret
Calcium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-70-2 Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314
Formel: Ca
Kogepunkt: 1484 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 850 °C
Massefylde: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085314
CAS-nummer: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
UN nummer: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644