Calcium 99%, pieces
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
201181000 201185000 201180025 201180050
ACRO201181000EA 561 DKK
ACRO201181000 ACRO201185000 ACRO201180025 ACRO201180050
Calcium 99%, pieces
Calcium
Formel: Ca
Kogepunkt: 1484 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 845 °C
Massefylde: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085314
CAS-nummer: 7440-70-2
EINECS: 231-179-5
UN nummer: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey Metallic pieces
Assay ≥98.5 %