Barium 99+% in mineral oil, rods, Ø ∼ 2 cm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
317861000 317865000
ACRO317861000EA 1830 DKK
ACRO317861000 ACRO317865000
Barium 99+% in mineral oil, rods, Ø ∼ 2 cm
Barium
Formel: Ba
Molekylvægt: 137.33 g/mol
Kogepunkt: 1640 °C
Smeltepunkt: 725 °C
Massefylde: 3.51
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134031
CAS-nummer: 7440-39-3
EINECS: 231-149-1
UN nummer: 1400
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,00991
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey Rods
Assay ≥99.0 % Ba (incl. Sr)
Strontium (Sr) ≤0.8 %