Rubidium ≥99.75% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Breakseal ampoule
10315.03 10315.06 10315.14 10315.22
10315.03EA 2140 DKK
10315.03 10315.06 10315.14 10315.22
Rubidium ≥99.75% (metals basis)
Rubidium
Purity: 99.75% CAS No.: 7440-17-7 Physical Form: Vacuum sealed in breakseal ampoules Appearance: Silver-white UN No.: 1423 MDL No.: MFCD00134055
Formel: Rb
Kogepunkt: 700 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 39 °C
Massefylde: 0,83 g/cm³ (1399.85 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134055
CAS-nummer: 7440-17-7
EINECS: 231-126-6
UN nummer: 1423
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,08439