Natrium ≥99.95% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Breakseal ampoule
10336.03 10336.06
10336.03EA 1980 DKK
10336.03 10336.06
Natrium ≥99.95% (metals basis)
Sodium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-23-5 Physical Form: Sealed in breakseal ampoules Odour: Odourless UN No.: 1428 MDL No.: MFCD00085307
Formel: Na
Kogepunkt: 881 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085307
CAS-nummer: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN nummer: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641