Lithium ≥99.8%, wire (max. 0.03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
10771.14
10771.49
10771.14EA
2670
DKK
10771.14
10771.49
Lithium ≥99.8%, wire (max. 0.03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
Lithium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-93-2
Physical Form: ≈5.8m/25g, Pkg in mylar under argon w/oil coating
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1415
MDL No.: MFCD00134051
Formel:
Li Kogepunkt: 1317 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 179 °C Massefylde: 0,53 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00134051 CAS-nummer: 7439-93-2 EINECS: 231-102-5 UN nummer: 1415 ADR: 4.3,I Merck Index: 13,05542 |