Lithium 99% (metals basis), granules 1-6 mm (0.04-0.2 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Packaged under argon.
00733.18
00733.30
00733.18EA
2120
DKK
00733.18
00733.30
Lithium 99% (metals basis), granules 1-6 mm (0.04-0.2 in)
Lithium
Purity: 99%
CAS No.: 7439-93-2
Physical Form: Packaged under argon
Appearance: Silvery
Odour: Odourless
UN No.: 1415
MDL No.: MFCD00134051
Formel:
Li Molekylvægt: 6.94 g/mol Kogepunkt: 1317 Smeltepunkt: 179 Massefylde: 0.53 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00134051 CAS-nummer: 7439-93-2 EINECS: 231-102-5 UN nummer: 1415 ADR: 4.3 I Merck Index: 13,05542 |