Lithium, dry 99+%, granular
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
211440250 211442500
ACRO211440250EA 973 DKK
ACRO211440250 ACRO211442500
Lithium, dry 99+%, granular
Lithium
Formel: Li
Molekylvægt: 6.94 g/mol
Kogepunkt: 1317
Smeltepunkt: 180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134051
CAS-nummer: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN nummer: 1415
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05542
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Silver grey Granulate
Assay ≥99.0 %