Kalium 98%, chunks in mineral oil
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
223860100 223861000 223860500 223865000
ACRO223860100EA 408 DKK
ACRO223860100 ACRO223861000 ACRO223860500 ACRO223865000
Kalium 98%, chunks in mineral oil
Potassium
Formel: K
Kogepunkt: 770 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 63 °C
Massefylde: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133776
CAS-nummer: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
UN nummer: 2257
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07763
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey Chunks
Total trace metal impurities ≤2 %