Cæsium ≥99.98% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Breakseal ampoule
10146.03 10146.06 10146.14 10146.22
10146.03EA 2020 DKK
10146.03 10146.06 10146.14 10146.22
Cæsium ≥99.98% (metals basis)
Cæsium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-46-2 Physical Form: Vacuum sealed in breakseal ampoules Appearance: Golden Odour: Odourless UN No.: 1407 MDL No.: MFCD00134037
Formel: Cs
Kogepunkt: 705 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,873 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134037
CAS-nummer: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
UN nummer: 1407
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,02051