Cæsium 99.95+% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
219190010 219190050
ACRO219190010EA 1410 DKK
ACRO219190010 ACRO219190050
Cæsium 99.95+% (trace metals basis)
Cæsium
Formel: Cs
Kogepunkt: 705 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,873 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134037
CAS-nummer: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
UN nummer: 1407
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,02051
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Golden Metal
Total trace metal impurities ≤500 ppm
Cesium (Cs) ≥99.95 % (metals basis)