Flasker, smal hals, rund, PFA, med skruelåg
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
128954 128962
BRND128954EA 0 DKK
BRND128954 BRND128962
Flasker, smal hals, rund, PFA, med skruelåg
Flasker Plastflasker
PFA, translucent, with PFA screw cap.
  • Maximum chemical resistance
  • Heat resistant from –200 to +260 °C, autoclavable
  • Easy to clean
High-quality bottles, specially designed for long-term storage of solvents and standards (trace analysis). PFA screw cap with integrated seal lip and buttress thread.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.