Pulvertragte med kort, bred stilk, PP
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
148025_U 148035_U 148040_U 148045 148020_U
BRND148025_UEA 1040 DKK
BRND148025_U BRND148035_U BRND148040_U BRND148045 BRND148020_U
Pulvertragte med kort, bred stilk, PP
Tragte Pulvertragte
PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Autoclavable
Used for transferring powders. Also suitable for liquids.