Trådløst multikanalstemperaturovervågningssystem, EBI 40
Leverandør: EBRO
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1340-6400 1340-6401
620-1802EA 17530 DKK
620-1802 620-1803
Trådløst multikanalstemperaturovervågningssystem, EBI 40
Overvågningssystem CO2 og temperatur overvågningssystemer
Multikanals EBI 40 er designet til temperaturkortlægningsanvendelser ved høje temperaturer. I kombination med den termiske isoleringsboks (620-1804) kan den bruges i to timer ved 250 °C. Ved højere temperaturer placeres loggeren et stykke væk, og temperaturegenskaberne kan ses på displayet.
  • Termoelement type K med SMP-tilslutning
  • Alternativ programmering via tastaturknapper (ESC, OK, Up, Down)
  • Konfiguration, upload af programmer samt download af data via USB-tilslutning
  • Farvet display til numerisk og grafisk præsentation af data
Systemet kan bruges i varmekamre og ovne, til bestemmelse af hærdning (lakering) og overvågning af hele bage- og fryseprocesserne i fødevareindustrien.
B×D×H: 140×118×35 mm.
Conforms to IP 67
Certificeringer: Conforms to IP 40.
Leveringsinformation: Leveres med et certifikat om udført kalibrering på fabrikken. Prober medfølger ikke.