Renrumshandsker, nitril, sterile, Kimtech™ G3 Sterling™ Sterile
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11821 11822 11823 11824 11825 11826 11827 11828
112-1858EA 4750 DKK
112-1858 112-1859 112-1860 112-1861 112-1862 112-1863 112-1864 112-1865
Renrumshandsker, nitril, sterile, Kimtech™ G3 Sterling™ Sterile
Handsker
Højre/venstre specifikke, sterile handsker med oprullede manchetter til brug i renrum. Når man tager to lag på, giver disse handsker den samme følelse og smidighed som en enkelt latexhandske uden risiko for latexallergiske reaktioner af type I.
  • Sterile, pudderfri, riflet overflade
  • Miljøvenlig takket være forbedret affaldsbesparende emballering
  • Er statisk dissipative ved brug
  • Behagelig pasform
  • Partikler pr. cm² ≥ 0,5 my: maks. 1200
Velegnet til brug i renrum af klasse 1, ISO 3 eller M1,5 eller derover.
Length: 300 mm
Thickness: 0,08 mm (palm)