Collagen IV celledyrkningsskåle, Corning® BioCoat™
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
354453 354416
734-0139EA 1910 DKK
734-0139 734-0122
Collagen IV celledyrkningsskåle, Corning® BioCoat™
Dyrkningsplader Celledyrkningsskåle
PS, belagt med musecollagen type IV. Collagen IV spiller en rolle i reguleringen af cellevækst, differentiering og fasthæftning, samt i vævsdannelse.
Fremstillet i et yderst kontrolleret miljø og testet kraftigt for at sikre produktets ensartethed og præstation.