Laminin dyrkningsskåle, Corning® BioCoat™
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
354405 354452 354458
734-0113EA 1960 DKK
734-0113 734-0138 734-0143
Laminin dyrkningsskåle, Corning® BioCoat™
Dyrkningsplader Celledyrkningsskåle
PS, belagt med en ensartet udstrygning af muselaminin. Fremmer fasthæftning, spredning, formering og differentiering af forskellige cellelinjer, særligt neuroner, epitelceller, myocyter og myoblaster.
Fremstillet i et yderst kontrolleret miljø og testet kraftigt for at sikre produktets ensartethed og præstation.