Fibronektin dyrkningsskåle, Corning® BioCoat™
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
354403 354451
734-0111EA 1800 DKK
734-0111 734-0137
Fibronektin dyrkningsskåle, Corning® BioCoat™
Dyrkningsplader Celledyrkningsskåle
PS, belagt med en ensartet udstrygning af human fibronektin. Fremmer fasthæftning, spredning, formering og differentiering af mange celletyper, særligt fibroblaster og andre mesenkym-deriverede celler.
Fremstillet i et yderst kontrolleret miljø og testet kraftigt for at sikre produktets ensartethed og præstation.