VWR® MaximumSF, Støvleovertræk, som er uigennemtrængeligt for væske
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
113-1185EA 918 DKK
113-1185 113-1186 113-1184
VWR® MaximumSF, Støvleovertræk, som er uigennemtrængeligt for væske
Engangsbeklædning
VWR® Maximum SF skoovertræk er de reneste og mest holdbare i hele VWR®'s beklædningssortiment Skoovertrækkene er fremstillet af en behagelig tilspundet polypropylenformulering (SPP) og er designet til optimal barrierebeskyttelse, renhed og komfort.
  • Skridsikkert og antistatisk
  • Væskegennemtrængelige, forseglede sømme til at afvise vand
  • Overlegen friktionskoefficient for at sikre maksimal trækkraft
  • Maksimal skridsikkerhed på våde og glatte overflader
Testet og fremstillet i ISO-certificerede omgivelser under streng proceskontrol. Lot-kontrolleret og valideret af et uafhængigt testlaboratorium.
* En størrelse passer alle