VWR® Maximum SF, Skoovertræk, som er uigennemtrængeligt for væsker, sommerfugletype
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
113-1367EA 427 DKK
113-1367 113-1381 113-1380 113-1379 113-1366 113-1368
VWR® Maximum SF, Skoovertræk, som er uigennemtrængeligt for væsker, sommerfugletype
Engangsbeklædning
VWR® Maximum SPP skoovertræk er de reneste og mest holdbare i hele VWR®'s beklædningssortiment Støvleovertrækkene er fremstillet af en behagelig tilspundet polypropylenformulering (SPP) og er designet til optimal barrierebeskyttelse, renhed og komfort.
  • Non skid
  • Fluid and particle impervious, sealed seams to repel water
  • Superior friction coefficient to ensure maximum traction
  • Maximum skid resistance on wet and smooth surfaces
  • Clean, low linting fabric
Testet og fremstillet i ISO-certificerede omgivelser under streng proceskontrol. Lot-kontrolleret og valideret af et uafhængigt testlaboratorium.
Længde: 394 mm (U*), 432 mm (XL), 483 mm (XXL).
One size fits all.