VWR® Maximum SF, Skoovertræk, skridsikker
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
113-1374EA 2300 DKK
113-1374 113-1375 113-1373 113-1372 113-1371 113-1370 113-1369 113-1376 114-9140
VWR® Maximum SF, Skoovertræk, skridsikker
Engangsbeklædning
VWR® Maximum SPP skoovertræk er de reneste og mest holdbare i hele VWR®'s beklædningssortiment. Skoovertrækkene er fremstillet af en behagelig tilspundet polypropylenformulering (SPP) og er designet til optimal barrierebeskyttelse, renhed og komfort.
  • Non skid and anti-static
  • Impervious to fluids
  • Superior friction coefficient to ensure maximum traction
  • Maximum skid resistance on wet and smooth surfaces
  • Clean, low linting fabric
  • 60 g laminated fabric with PVC sole
  • Particle shedding (IEST-RP-CC003.3) level 1 E
  • Sterile version (article; 114-9140)
  • Gamma irradiated to Sterility Assurance Level (SAL) of 10⁻⁶
Testet og fremstillet i ISO-certificerede omgivelser under streng proceskontrol. Lot-kontrolleret og valideret af et uafhængigt testlaboratorium.
Længde: 359 mm (U*), 292 mm (M), 324 mm (L), 381 mm (XL)
Advarsel: *U = En størrelse passer alle