VWR®, Maximum SF Frocks
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
113-1172EA 1090 DKK
113-1172 113-1171 113-1170 113-1169 113-1167 113-1168
VWR®, Maximum SF Frocks
Engangsbeklædning
VWR® Maximum SF dragter er de reneste og mest holdbare i hele VWR®'s beklædningssortiment. Beklædningen, som er fremstillet af en behagelig tilspundet polypropylenformulering (SPP), er designet til optimal barrierebeskyttelse, renhed og komfort.
  • Snapkrave, raglanærmer, kliklås, elastiske manchetter
  • Overlegen væske- og partikelbarriere
  • Laveste partikelfrigivelsesniveau: Helmke-tromle niveau 1
  • Let beskyttelse mod kemiske stænk
  • Forbedret åndbarhed sikrer god brugerkomfort
  • Blødt stoflignende materiale med maksimal slidstyrke
Testet og fremstillet i ISO-certificerede omgivelser under streng proceskontrol. Lot-kontrolleret og valideret af et uafhængigt testlaboratorium.