VWR® Advanced, Skoovertræk, skridsikker
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
113-1383EA 718 DKK
113-1383 113-1382 113-1378 113-1377 113-1384
VWR® Advanced, Skoovertræk, skridsikker
Engangsbeklædning
VWR® Advanced SPP skoovertræk er lavet af mellemvægts tilspundet polypropylen (SPP).
  • High coefficient of friction to provide excellent traction
  • Water-resistant
  • Durable fabric with good breathability
  • Significant fluid and particulate barrier
  • Particle shedding: Level II Helmke drum classification
  • Soft, cloth-like fabric
Testet og fremstillet i ISO-certificerede omgivelser under streng proceskontrol. Lot-kontrolleret og valideret af et uafhængigt testlaboratorium.
Længde: 394 mm (U*), 432 mm (XL), 470 mm (XXL).
* En størrelse passer alle.