Trityliumtetrafluorborat 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
172950250 172950050 172951000
ACRO172950250EA 1670 DKK
ACRO172950250 ACRO172950050 ACRO172951000
Trityliumtetrafluorborat 97%
Trityliumtetrafluorborat
Formel: C₁₉H₁₅BF₄
Smeltepunkt: 205…215 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013120
CAS-nummer: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to green to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 213 °C (Dec)
NMR ≥96.0 %