Dihydrocapsaicin
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
92355-10 92355-100 92355-5 92355-50
CAYM92355-10EA 1280 DKK
CAYM92355-10 CAYM92355-100 CAYM92355-5 CAYM92355-50
Dihydrocapsaicin
Dihydrocapsaicin
Formel: C₁₈H₂₉NO₃
MDL Number: MFCD00057794
CAS-nummer: 19408-84-5