3-(Cyclohexylamino)propansulfonsyre (CAPS), Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43280.0025 8.43280.0100
8.43280.0025EA 474 DKK
8.43280.0025 8.43280.0100
3-(Cyclohexylamino)propansulfonsyre (CAPS), Sigma-Aldrich®
3-(Cyclohexylamino)propansulfonsyre (CAPS)
Formel: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Smeltepunkt: 324 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003837
CAS-nummer: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Merck Index: 13,01773