3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsyre (CAPSO)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
5584.1 5584.2
ROTH5584.1EA 0 DKK
ROTH5584.1 ROTH5584.2
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsyre (CAPSO)
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsyre (CAPSO)
Formel: C₉H₁₉NO₄S
Smeltepunkt: 300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041778
CAS-nummer: 73463-39-5