3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsyre (CAPSO) ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
B21305.14 B21305.22 B21305.36
B21305.14EA 450 DKK
B21305.14 B21305.22 B21305.36
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsyre (CAPSO) ≥98%
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsyre (CAPSO)
Purity: 98% CAS No.: 73463-39-5 Molecular Formula: C9H19NO4S Formula Weight: 237.32 Melting Point: 270-274° MDL No.: MFCD00041778
Formel: C₉H₁₉NO₄S
Smeltepunkt: 270…274 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041778
CAS-nummer: 73463-39-5