2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsyre (CHES)
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-Cyclohexyltaurine, CHES
17672.02 17672.03
SERA17672.02EA 0 DKK
SERA17672.02 SERA17672.03
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsyre (CHES)
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsyre (CHES)
Formel: C₈H₁₇NO₃S
Smeltepunkt: 320 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003835
CAS-nummer: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Merck Index: 13,02063