4,4'-Dimethylbenzophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A14111.06 A14111.14 A14111.22
A14111.06EA 432 DKK
A14111.06 A14111.14 A14111.22
4,4'-Dimethylbenzophenon ≥98%
4,4'-Dimethylbenzophenon
Purity: 98+% CAS No.: 611-97-2 Molecular Formula: C15H14O Formula Weight: 210.28 Melting Point: 92-96° Boiling Point: 200°/17mm MDL No.: MFCD00017214
Formel: C₁₅H₁₄O
Molekylvægt: 210.28 g/mol
Kogepunkt: 200 °C (17 mmHg)
Smeltepunkt: 92…96 °C
Massefylde: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017214
CAS-nummer: 611-97-2
EINECS: 210-287-6