4,4'-Dimethylbenzophenon 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
408220100 408220010
ACRO408220100EA 568 DKK
ACRO408220100 ACRO408220010
4,4'-Dimethylbenzophenon 98+%
4,4'-Dimethylbenzophenon
Formel: C₁₅H₁₄O
Molekylvægt: 210.28 g/mol
Kogepunkt: 200 °C (17 mmHg)
Smeltepunkt: 93…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017214
CAS-nummer: 611-97-2
EINECS: 210-287-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
GC ≥98.0 %