4,4'-Dimethoxybenzophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bis(4-methoxyphenyl)methanone
A11466.14 A11466.22 A11466.36
A11466.14EA 627 DKK
A11466.14 A11466.22 A11466.36
4,4'-Dimethoxybenzophenon ≥98%
4,4'-Dimethoxybenzophenon
Purity: 98+% CAS No.: 90-96-0 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.27 Melting Point: 142-146° Beilstein Reference: 1878026
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Molekylvægt: 242.27 g/mol
Kogepunkt: 180…240 °C (13 mmHg)
Smeltepunkt: 142…146 °C
Massefylde: 1.259 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008404
CAS-nummer: 90-96-0
EINECS: 202-028-0