5-Brom-2-Chlorphenol 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25452.03 B25452.06
B25452.03EA 706 DKK
B25452.03 B25452.06
5-Brom-2-Chlorphenol 98
5-Brom-2-Chlorphenol
Purity: 98+% CAS No.: 183802-98-4 Molecular Formula: C6H4BrClO Formula Weight: 207.46 Melting Point: 56-58° MDL No.: MFCD00672940
Formel: C₆H₄BrClO
Molekylvægt: 207.45 g/mol
Smeltepunkt: 56…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672940
CAS-nummer: 183802-98-4