2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10237.14 A10237.22
A10237.14EA 562 DKK
A10237.14 A10237.22
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon ≥98%
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon
Purity: 98+% CAS No.: 131-55-5 Molecular Formula: C13H10O5 Formula Weight: 246.22 Melting Point: 198-203° Beilstein Reference: 1914746
Formel: C₁₃H₁₀O₅
Kogepunkt: 100…102 °C (40 mmHg)
Smeltepunkt: 198…203 °C
Massefylde: 1,216
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002278
CAS-nummer: 131-55-5
EINECS: 205-028-9