(1S)-(-)-β-Pinen ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P0441-25ML P0441-500ML
TCIAP0441-25MLEA 132 DKK
TCIAP0441-25ML TCIAP0441-500ML
(1S)-(-)-β-Pinen ≥94.0% (by GC)
(1S)-(-)-β-Pinen
Formel: C₁₀H₁₆
Kogepunkt: 165°C
Smeltepunkt: –61 °C
Massefylde: 0,9034 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 43°C
MDL Number: MFCD00063635
CAS-nummer: 18172-67-3
EINECS: 242-060-2
UN nummer: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07446
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39690ebc5db711501a0dc659b54f4b6d4f97871c&vid=39690ebc5db711501a0dc659b54f4b6d4f97871c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -23.0 deg (neat)