VWR® Basic, Beskyttelsesdragter til renrum, SMS
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
113-1097EA 1450 DKK
113-1097 113-1103 113-1102 113-1101 113-1099 113-1096 113-1098 113-1095 113-1094 113-1093 113-1092 113-1091 113-1090
VWR® Basic, Beskyttelsesdragter til renrum, SMS
Engangsbeklædning
SMS beskyttelsesdragter er lavet af et multilags tilspundet og smelteblæst materiale (SMS) uden latex, som tilbyder høj slidstyrke, samtidig med at materialet forbliver blødt, komfortabelt og åndbart.
  • Konisk krave, indlægsærmer, lynlås, elastiske manchetter
  • Væske- og partikelbarriere
  • Modstandsdygtig over for mindre kemiske stænk