VWR® Basic, Kitler, SMS
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
113-1133EA 1420 DKK
113-1133 113-1132 113-1131 113-1130 113-1129 113-1128 113-1127 113-1125 113-1126 113-1136 113-1134 113-1137 113-1135
VWR® Basic, Kitler, SMS
Engangsbeklædning
SMS kitler er lavet af et multilags tilspundet og smelteblæst materiale (SMS) uden latex, som tilbyder høj slidstyrke, samtidig med at materialet forbliver blødt, komfortabelt og åndbart.
  • Konisk krave, indlægsærmer, kliklås
  • Strikmanchetter og tre lommer
  • Væske- og partikelbarriere
  • Modstandsdygtig over for mindre kemiske stænk
Colour: White or blue