VWR® Basic, Beskyttelsesdragter, SMS
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
113-1175EA 1470 DKK
113-1175 113-1166 113-1174 113-1176 113-1162 113-1161 113-1160 113-1159 113-1158 113-1157 113-1156
VWR® Basic, Beskyttelsesdragter, SMS
Engangsbeklædning
SMS kitler er lavet af et multilags tilspundet og smelteblæst materiale (SMS) uden latex, som tilbyder høj slidstyrke samtidig med at materialet forbliver blødt, komfortabelt og åndbart.
  • Snapkrave, raglanærmer, kliklås
  • Væske- og partikelbarriere
  • Modstandsdygtig over for mindre kemiske stænk
Colour: White or blue