VWR® Basic, Beskyttelsesdragter til renrum, SPP
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
113-1106EA 784 DKK
113-1106 113-1110 113-1109 113-1107 113-1105 113-1104 113-1108
VWR® Basic, Beskyttelsesdragter til renrum, SPP
Engangsbeklædning
VWR® Basic SPP beskyttelsesdragter er lavet af et let og åndbart tilspundet polypropylenmateriale (SPP) med høj styrke, som beskytter mod snavs, skidt og visse tørre partikler i ufarlige miljøer.
  • Konisk krave, indlægsærmer, lynlås, elastiske manchetter
  • Let og åndbar yderbarrierebeskyttelse
Denne beklædning er ideel til mindre kritiske områder eller omklædningsrum ifm. rentrum.
Testet og fremstillet i ISO-certificerede omgivelser og lot-kontrolleret og valideret af et uafhængigt testlaboratorium.